Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Round U-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Round U-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
55.00€
Especificaciones
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos Webseal™
Color Clear
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
15162699
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-P104
5 placas
55.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
8 x 12
Clear
96
No estéril
En forma de U
8 mm
Webseal™
Polipropileno
De 50 to 1900 μl
2000 μl
45 mm
Deep Well
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Round U-Bottom, Level 1 Everyday Analysis