Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tapones y viales de rosca certificados con especificación SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación de especificación Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2.
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación de especificación Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2. Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre una variedad de kits con viales de rosca corta con puntos de marcado en vidrio transparente o ámbar y tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Seleccione kits con viales SureStop™ y/o tapones de rosca AVCS™ para obtener un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Kits certificados con especificación
Para el análisis diario
Todos los productos SureSTART están certificados para cumplir con las especificaciones de los parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Especificaciones
Especificaciones
Color del tapón | Negro |
Color (sello) | Blanco/rojo |
Diámetro de la abertura (métrico) | 6 mm |
Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
Material | Vidrio transparente |
Volumen (métrico) | 2 mL |
Septo | Silicona blanca/PTFE rojo; unido |
Incluye | 100 viales y tapones |
Tamaño de la abertura (métrico) | 9mm |
Dureza | 55 shore |