Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de vidrio SureSTART™ para viales de 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Utilice insertos de vidrio de rendimiento de nivel 3 SureSTART™ en viales de rosca, a presión o para encapsular de 2 ml al analizar tamaños de muestra muy pequeños (menos de 2 ml).
Marca:  Thermo Scientific™ 6PME03C1SPF
4812.32 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17313983
  • 4840.00€ / paquete de 5000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Clear
6 mm
Cónico con polyspring de PE
0,3 mL
5000/Pk.
Inserto de vidrio para viales de 2 ml, nivel 3
Vials (Level 3, 2 mL)
Vidrio transparente
4 μl
SureSTART nivel 3
30 mm
Certificación de especificación
0,25 mL
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Insertos de vidrio SureSTART™ para viales de 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3 >