Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio con rosca de 2 ml SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Utilice viales con rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, rendimiento de nivel 3, para aplicaciones de GC-MS y LC-MS de alto rendimiento.
Marca: Thermo Scientific™ 6PSV9-1PF
687.10 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24355" para aplicar la oferta.
Descripción
Elija los viales de vidrio con rosca de 2 ml Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 3, para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la sensibilidad es una necesidad. Los viales de nivel 3 están diseñados para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Esta oferta incluye viales Thermo Scientific™ SureStop™, que, cuando se utilizan con tapones de rosca AVCS™ de 9 mm, garantizan un sellado óptimo en todo momento. El sistema de tapones AVCS para viales SureStop está especialmente diseñado para evitar fallos en los viales de rosca, como que tapones queden inclinados, que estos se deformen, que los septos se desprendan o sean empujados, evitando así fallos de inyección y la evaporación de la muestra.
Características
- Disponible en vidrio transparente y ámbar
- Certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad del muestreador automático
- Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
- Compre al por mayor para ahorrar más
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
- Se identifican mediante tres ondas en el vial
- Cómoda etiqueta para escribir para muchos de los viales
- Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
- Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Vidrio transparente | |
Level 3 | |
9mm | |
SureSTART nivel 3 | |
Tapón de rosca corta | |
Certificación de especificación | |
Sí |
2 mL | |
5000/paq. | |
Base plana | |
2 mL | |
32 mm | |
Vial de vidrio de rosca de 2 ml, nivel 3 | |
1,5 mL |