Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio de 10 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Utilice los viales de vidrio de 10 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en análisis de gases volátiles de alto rendimiento.
Marca:  Thermo Scientific™ 6ACV10-2RT
671.69 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17323793
  • 676.00€ / paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio ámbar
Level 2
20 mm
Fondo redondo
10 mL
46 mm
Vial con espacio de cabeza para encapsular de 10 ml, nivel 2
8 mL
10 mL
1000/paq.
0,8 mL
SureSTART nivel 2
Tapón para encapsular
Certificación de especificación
Sí
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Viales de vidrio de 10 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2 >