missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Módulo de preparación de muestras para IP y MS SureQuant™ AKT Pathway
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
Descripción
- Completo: incluye todos los reactivos necesarios para la lisis de muestras, el enriquecimiento inmunológico y la preparación de muestras de MS
- Validado: anticuerpos validados para especificidad y antecedentes
- Optimizado: procedimiento simplificado y condensado para preparar las muestras tras la inmunoprecipitación en cuatro horas
- Multiplex: capaz de inmunoenriquecer AKT, PTEN, IRS1, IGF1-R, GSK3a, GSK3b, PRAS40, mTOR, p70S6K, y TSC2 en una sola reacción

Especificaciones
Especificaciones
Método de detección | Espectrometría de masas |
Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas Exactive Thermo Scientific™ Q, espectrómetro de masas |
Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Paso del flujo de trabajo | Selección de objetivos |
Línea de productos | SureQuant™ |
Cantidad | 1 kit |
Para utilizar con (aplicación) | Espectrometría de masas |
Tipo | Módulo de preparación de muestras |
Tipo de producto final | péptidos |
Material de partida | Muestras de proteínas |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Manuals
User Guide: SureQuant AKT Pathway IP and MS Sample Prep Module
Versión: A.0
Tamaño : 212.3 kB
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
SPECS | Certificado de análisis | 11/01/2023 | A40081 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ Módulo de preparación de muestras para IP y MS SureQuant™ AKT Pathway >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido