Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtros de disco de membrana Supor™ 450
Membrana de alto caudal optimizada para requisitos de filtración biológicos, farmacéuticos y esterilizadores.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 60179
717.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24321" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17184491
  • 755.00€ / paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Descripción
  • Filtración rápida con caudales superiores y altos rendimientos
  • Baja unión de proteínas y amplia compatibilidad de fármacos para aplicaciones críticas
  • Ahorra tiempo y dinero con menos cambios de filtro por volumen de muestra
  • Los discos de 142 y 293 mm incluyen una pestaña impresa para el reconocimiento instantáneo del tamaño de poro y el número de lote
  • Diseñada solo para aplicaciones de laboratorio
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PES
No estéril
140 μm
0,45 μm
Tabbed
293 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtros de disco de membrana Supor™ 450 > 293 mm; con lengüetas