Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 1200 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These low retention pipette tips boast UltraFine™ points.
Marca: Labcon™ 1068-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 12.24700kg
Descripción
- Se adapta a las micropipetas de estilo Rainin™ LTS de 1200 μl
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Retención de líquidos ultrabaja
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1200 μL | |
Estéril | |
Morado | |
3,5 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Punta UltraFina | |
RT | |
Pipeta Rainin™ LTS™ | |
SuperSlik™ Baja retención |
Sin filtro | |
Natural | |
Autoclavable | |
88,9 mm | |
ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxinas | |
Haz de electrones | |
96 puntas/rack, 6 racks/paq., 8 paq./Cs. | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |