Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 1200 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These low retention pipette tips boast UltraFine™ points.
Marca:  Labcon™ 1068-260-000-9
Detalles adicionales : Peso : 6.35030kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16641923
  • 31.45€ / paquete de 480
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se adapta a las micropipetas de estilo Rainin™ LTS de 1200 μl
  • Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Retención de líquidos ultrabaja
  • Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
1200 μL
No estéril
Autoclavable
88,9 mm
ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxinas
Punta UltraFina
RT
Sí
No
Resina de polipropileno
Sin filtro
Natural
3,5 in
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Conformidad CE IVD
Manipulación de líquidos
480 Puntas/recarga, 10 Recambios/Cs
Sí
Pipeta Rainin™ LTS™
SuperSlik™ Baja retención