missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Low Retention Pipette Tips

These graduated pipette tips offer ultra low fluid retention.

16.50€ - 74.20€

Especificaciones

Volumen (métrico) 10 μl
filtradas por Sin filtro
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 1,23 in
Ver más especificaciones

Productos 5
Código de producto Marca Certificaciones/conformidad Esterilidad Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Certificaciones/conformidad Esterilidad Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
16643982
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon™
1161-250-000-9
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD No estéril Recarga
23.15€
paquete de 576
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
16653982
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon™
1161-265-000-9
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Estéril Recarga
55.05€
paquete de 1248
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
16663982
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon™
1161-965-006-9
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Estériles Gradilla, 96
74.20€
paquete de 1152
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17587856
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon™
1161-255-000-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) No estéril Recarga
26.55€
paquete de 576
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17597856
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon™
1161-800-000-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) No estéril En bolsa
16.50€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • With UltraFine™ point
  • If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Especificaciones

Especificaciones

10 μl
Transparente
1,23 in
Manejo de líquidos
Micropipetas de 10 μl
Resina de polipropileno
Sin filtro
Esterilizable en autoclave
31,4 mm
2, 10 μl
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications