Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Low Retention Pipette Tips
These graduated pipette tips offer ultra low fluid retention.
Marca: Labcon™ 1161-255-000-9
Detalles adicionales : Peso : 0.25850kg
Descripción
- Con punta UltraFine™
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
10 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
31,4 mm | |
Proteasa, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
Recarga | |
576 puntas/minirecarga, 10 recargas/caja | |
Sí | |
Sí | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
1,23 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Manejo de líquidos | |
Graduada, punta UltraFine | |
Fabricadas con un 93 % de energía renovable | |
Micropipetas de 10 μl | |
SuperSlik™ | |
2, 10 μl |