Learn More
Invitrogen™ SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System
Invitrogen SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System is a convenient one-step formulation for performing fast cDNA synthesis and PCR amplification in a single tube.
Marca:  Invitrogen™ 12596025
282.80 EUR hasta el 2025-08-15
Use el código promocional "24085" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17871544
  • 404.00€ / 25 reacciones
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
• SuperScript IV RT Mix, 50 μL
• 2X UniPrime RT-PCR Master Mix, 625 μL
• Nuclease-free water, 1.25 mL
Store at -15 to -25°C.
Gel Electrophoresis
High
1-step RT-PCR
50°C to 65°C
SuperScript IV
25 x 50 μL Reactions
Transcripción reversa
ARN
Dye-free
1-step RT-PCR Kit
1-step RT-PCR
Yes
25 reactions
Built-in Hot Start
Master Mix
Hasta 13 kb
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2917711 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number12596025
Número de lote2925940 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number12596025
Número de lote3082666 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number12596025
Número de lote2937961 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog Number12596025
Número de lote2947492 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog Number12596025
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System > No, 25 Reactions