Learn More
Invitrogen™ SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System
Invitrogen SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System is a convenient one-step formulation for performing fast cDNA synthesis and PCR amplification in a single tube.
Marca:  Invitrogen™ 12596500
3780.00 EUR hasta el 2025-08-15
Use el código promocional "24085" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17804584
  • 5400.00€ / 500 reacciones
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Five packs, each containing:
• SuperScript IV RT Mix (200 μL)
• 2X UniPrime RT-PCR Master Mix (2 x 1.25 mL)
• Nuclease-free water (2 x 1.25 mL)
Store at –15 to –25°C.
Gel Electrophoresis
High
1-step RT-PCR
50°C to 65°C
SuperScript IV
500 x 50 μL Reactions
Transcripción reversa
ARN
Dye-free
1-step RT-PCR Kit
1-step RT-PCR
Yes
500 reacciones
Built-in Hot Start
Master Mix
Hasta 13 kb
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System > No, 500 Reactions