Learn More
Invitrogen™ Kit de preamplificación de ADNc de baja entrada/célula única SuperScript™ IV
The Invitrogen SuperScript IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit is designed for efficient cDNA synthesis and amplification directly from intact single cells (1–1,000) or low amounts of total RNA (2 pg–10 ng).
Marca: Invitrogen™ 11752480
5242.50 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Descripción
- Diseñado para una síntesis y amplificación eficaz del ADNc directamente desde células individuales intactas (de 1 a 1000) o cantidades bajas de ARN total (de 2 a 10 ng)
- El kit contiene todos los componentes necesarios para realizar la lisis celular, la transcripción inversa (RT) y la amplificación por PCR en un práctico formato premezclado
- Una combinación de enzimas superiores (transcriptasa inversa SuperScript IV y polimerasa Platinum SuperFi U) permite altos rendimientos, sensibilidad y precisión
- Debido a los cortos tiempos de reacción y al mínimo tiempo de manipulación, este sencillo protocolo de preamplificación de un tubo se puede completar en poco más de dos horas
- El ADNc global de alta calidad obtenido se puede utilizar para aplicaciones de secuenciación de próxima generación (NGS) o para análisis de expresión génica mediante PCR en tiempo real
- Sensibilidad superior para la fácil detección de objetivos poco abundantes desde una sola célula o 2 pg de ARN total
- ADNc de alta calidad para información de transcripción completa con cobertura uniforme
- Preamplificación global compatible con análisis downstream por NGS o PCR en tiempo real
Cada paquete contiene:
- Tampón de lisis 10X, 48 μl
- Inhibidor de ARNasa, 19 μl
- Captura de oligonucleótido, 48 μl
- Mezcla maestra de síntesis de ADNc 4X SuperScript IV, 240 μl
- Oligonucleótido de conmutación de plantillas, 48 μl
- Mezcla maestra de preamplificación 2X Platinum SuperFi U, 2 x 1,2 ml
- Cebador de preamplificación, 48 μl
- Agua, sin nucleasas, 2 x 1,25 ml
Especificaciones
Diez paquetes, cada uno de los cuales contiene: |
|
Alto | |
30 min | |
50 °C | |
SuperScript IV | |
Secuenciación de última generación (NGS), PCR en tiempo real (PCRq) | |
480 reacciones | |
10 kb o menos |
Kit | |
ADN polimerasa Platinum SuperFi U | |
Reverse Transcription, Preamplification | |
480 reactions | |
Hielo seco | |
PCR amplificada, ADNc | |
Transcripción reversa | |
Células o ARN |