Learn More
Epredia™ Portaobjetos para microscopio SuperFrost™, esmerilado 90° Código de producto.: 12382098
Epredia™ Portaobjetos para microscopio SuperFrost™, esmerilado 90°
Código de producto. 12382098 Tienda Epredia Productos
Azul, 50/caja, 2000 en embalaje exterior, paquete de 50
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanca
Rosa
Verde
Cantidad:
50/caja, 2,000 en embalaje exterior
50/caja, 2000 en embalaje exterior
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 12382098
Marca: Epredia™ AG00008132E01FST20
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La pestaña impresa Thermo Scientific™ SuperFrost es impermeable a prácticamente todos los productos químicos y reactivos comunes del laboratorio. La amplia gama de colores (7 colores estándar) permite etiquetar y archivar varias muestras de examen de manera sencilla y clara.
  • Ya no es necesario el laborioso etiquetado con etiquetas de papel
  • El área de escritura es resistente a todos los disolventes comunes
  • Los portaobjetos Superfrost se pueden ordenar por color, por ejemplo, por paciente, urgencia, tinción o método de examen
  • Reconocimiento sencillo de características específicas, como año de examen o departamento, uso, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 76mm
Anchura (métrico) 26mm
Edges 90°, esmerilado
Grosor (métrico) 1 mm
Color Azul
Certificaciones/conformidad ISO8037/I
Recubrimiento Sin revestimiento
Cantidad 50/caja, 2000 en embalaje exterior
Superficie de escritura Sí
Dimensiones (L x An) 76 x 26mm
Título del producto
Epredia™ Portaobjetos para microscopio SuperFrost™, esmerilado 90° >