Learn More
Solución de sulfato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12942205
Solución de sulfato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12942205 Tienda Fisher Chemical Productos
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 12942205
Marca: Fisher Chemical A 045 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene H2O
Concentración 1 g/L
Cantidad 500 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1116553 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/05/2025 Código de productoA 045 500
Número de lote1014089 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/03/2025 Código de productoA 045 500
Número de lote1043373 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/03/2025 Código de productoA 045 500
Número de lote1036535 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Código de productoA 045 500
Título del producto
Solución de sulfato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™ >