missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Sulfuric acid concentrate, For 1L standard solution, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15665280

Sulfuric acid concentrate, For 1L standard solution, Honeywell Fluka™

Código de producto. 15665280 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 1 Ea.
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
6 x 1 Ea.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Código de producto. 15665280

Marca: Honeywell-Fluka 382916X1EA

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

for 1L standard solution

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sulfuric acid concentrate
Nombre de nota For 1L standard solution
Punto de ebullición >100°C
% mín. CAS ≥50.0000%, ≥25.0000%
% máx. CAS <75.0000%, <50.0000%
Densidad 1.180 g/cm3
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 6 x 1 Ea.
Fórmula lineal H2SO4
Forma física Concentración
Número UN UN2796
Beilstein 2037554
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Sulfuric acid concentrate, For 1L standard solution, Honeywell Fluka™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado