Learn More
Concentrado de ácido sulfúrico, para solución estándar de 1 l, H2SO4 0,005 M (0,01 N), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15695290
Concentrado de ácido sulfúrico, para solución estándar de 1 l, H2SO4 0,005 M (0,01 N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15695290 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 1 Ea., paquete de 6
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15695290
Marca: Honeywell-Fluka 383086X1EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
para solución estándar de 1 l, 0,005 M de H2SO4 (0,01 N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid concentrate
Nombre de nota For 1L standard solution, 0.005 M H2SO4 (0.01N)
Punto de ebullición 100°C
% mín. CAS ≥90.0000%, ≥0.1000%
% máx. CAS ≤100.0000%, <1.0000%
Densidad 1.010 g/cm3
Envase Ampolla
Cantidad 6 x 1 Ea.
Fórmula lineal H2SO4
Forma física Concentración
Número UN UN3264
Beilstein 2037554
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Título del producto
Concentrado de ácido sulfúrico, para solución estándar de 1 l, H2SO4 0,005 M (0,01 N), Honeywell Fluka™ >