Learn More
Sulfato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, SO4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11353647
Sulfato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, SO4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050078
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11353647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035547.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Sulfate, Ion chromatography standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is also used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Número MDL MFCD00145343
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfate Ion chromatography standard solution
Nombre de nota SO4-2 1000μg/mL
Forma física Líquido
Solubilidad Miscible with water
Cantidad 100 mL
Grado Specpure™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1555478 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/04/2025 Código de producto035547.AP,035547.AE
Número de lote1539519 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Código de producto035547.AP,035547.AE
Número de lote1539520 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Código de producto035547.AP,035547.AE
Número de lote1525336 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Código de producto035547.AP,035547.AE
Número de lote1525335 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Código de producto035547.AP,035547.AE
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, SO4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >