Learn More
Sacarosa, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sucrose |
Envase | Poly Bottle |
Cantidad | 2.5 kg |
Gravedad específica | 1L = 1.59kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.3 |
Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
Forma física | Crystals |
Título del producto
Sacarosa, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido