Learn More
Estándar (Brix) de sacarosa, 15%, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | 15% |
Cantidad | 15 mL |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
RIBS1525C1 | Certificado de análisis | 15/04/2025 | BS15S |
RIBS1524L1 | Certificado de análisis | 12/02/2025 | BS15S |
RIBS1524J1 | Certificado de análisis | 26/11/2024 | BS15S |
RIBS1524D1 | Certificado de análisis | 19/06/2024 | BS15S |
RIBS1524C1 | Certificado de análisis | 24/03/2024 | BS15S |
Título del producto
Estándar (Brix) de sacarosa, 15%, Reagecon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido