Learn More
Memmert™ Cuna para UN30, ajustable hasta 600 mm
Bastidor inferior ajustable para estufas Memmert.
Marca: Memmert™ UN30B29745
301.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Altura ajustable
Especificaciones
Ajustables | |
Estufa UN30 | |
Bastidor inferior | |
Hasta 600 mm |
Título del producto
Memmert™ Cuna para UN30, ajustable hasta 600 mm > Para su uso con: UN30
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido