Learn More
Memmert™ Bastidor inferior, con ruedas giratorias, altura de 660 mm hasta el tamaño 75; >560 mm, para Un30Pa
Utilice estos marcos con estufas de convección Memmert. La estufa de convección y los submarcos universales Memmert™ son ajustables en altura para adaptarse a sus necesidades.
Marca:  Memmert™ UN30paB29746
Código de producto. 16314387
  • 451.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Añadir a la cesta
Includes: Colador
Descripción
Descripción
  • Bastidor inferior ajustable
  • Tamaños de estufa Memmert de 30 a 75: altura de 600 mm
  • Tamaños de 110 a 450: altura de 500 mm
Especificaciones
Especificaciones
Modelos U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH y modelo 30
Bastidor inferior
22 pulgadas (tamaño de 110 a 160), 26 pulgadas (tamaño de 30 a 75)
560 mm (tamaño de 110 a 160), 660 mm (tamaño de 30 a 75)
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Memmert™ Bastidor inferior, con ruedas giratorias, altura de 660 mm hasta el tamaño 75; >560 mm, para Un30Pa >