Learn More
STXBP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | STXBP2 |
---|---|
Concentración | 0.21 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16814444
|
Proteintech
15312-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16804444
|
Proteintech
15312-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of the STXBP/unc-18/SEC1 family. The encoded protein is involved in intracellular trafficking, control of SNARE (soluble NSF attachment protein receptor) complex assembly, and the release of cytotoxic granules by natural killer cells. Mutations in this gene are associated with familial hemophagocytic lymphohistiocytosis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene.Especificaciones
STXBP2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q15833, Q64324 | |
20911, 6813 | |
STXBP2 Fusion Protein Ag7537 | |
Primary | |
-20°C | |
STXBP2 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Hunc18b, MUNC18 2, pp10122, STXBP2, STXBP2 protein, syntaxin binding protein 2, UNC18 2, UNC18B | |
STXBP2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
STXBP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech