Learn More
Cole-Parmer™ Controlador de temperatura Stuart™ SCT1
Click to view available options
Exactitud:
0,5 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Control preciso de temperatura
- Alambique y soporte de sonda incorporados
- Sonda de temperatura separable.
- Pantalla LED luminosa de fácil lectura
- Compacto y ligero
- Gran variedad de accesorios
Especificaciones
Especificaciones
Exactitud | 0,5 °C |
Altura (métrico) | 123 mm |
Anchura (métrico) | 90 mm |
Modelo | SCT1 |
Tipos de sensores | PT100 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documentos
Product Information
Product Information
Hotplate stirrer leaflet
Tamaño : 2.4 MB
Título del producto
Cole-Parmer™ Controlador de temperatura Stuart™ SCT1 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido