Learn More
Gestigkeit Harry™ Controlador de rampa
Código de producto. 10559392
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1,8 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) Tamaño de la unidad
10559392 1,8 m cada uno
1 options
Código de producto. 10559392 Proveedor Gestigkeit Harry™ N.º de proveedor PR53T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4224.37€
    2882.23€ / paquete de 1
    Ahorro 1342.14€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Especificaciones
Longitud del cable (métrico) 1,8 m
Peso (métrico) 2,7 kg
Para utilizar con (aplicación) Control complejo de tiempo/temperatura para la placa de cocción de alta temperatura