Learn More
Cole-Parmer™ Kit de bloque de calentamiento Stuart™
Turn your existing 6 x 6 in. hot plate into a heating mantle
Marca:  Cole-Parmer™ 10117-89
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15133027
  • 890.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Descripción
  • La forma más segura de calentar matraces de fondo redondo
  • Sistema modular flexible para una amplia gama de tamaños hasta 500 ml
  • El diseño de pocillos bajos es perfecto para matraces de cuello múltiple
Especificaciones
Especificaciones
Placa caliente o placa caliente de agitación
3
Base con 1 insertos de 25 ml, 1 insertos de 50 ml y 1 insertos de 100 ml
Aluminio anodizado
Kit de termobloque
1 x 25 mL, 50 mL, 100 mL
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Kit de bloque de calentamiento Stuart™ > Capacidad: De 20 a 100 ml, kit de termobloque de 3 piezas con base e insertos