Learn More
Cole-Parmer™ Disco Stuart™
Sujete una amplia variedad de tubos con estos soportes para tubos. Los discos Stuart™ se pueden retirar de forma rápida y fácil y volverse a colocar sin necesidad de herramientas.
Marca:  Cole-Parmer™ 00077-21
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11446558
  • 312.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Descripción
Elija los soportes para tubos que mejor se adapten a su tamaño de tubos.
Especificaciones
Especificaciones
Tambor
Para tubos de 30 - 26mm de diámetro
30
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Disco Stuart™ > Para su uso con: Para 30 tubos