Learn More
Cole-Parmer™ Disco Stuart™
Sujete una amplia variedad de tubos con estos soportes para tubos. Los discos Stuart™ se pueden retirar de forma rápida y fácil y volverse a colocar sin necesidad de herramientas.
Marca:  Cole-Parmer™ 00077-11
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11406558
  • 355.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Una vez se ha colocado correctamente el soporte para tubos, los tubos se pueden insertar fácilmente en el soporte donde quedarán asentados de manera segura.
  • Los soportes SB3/1, SB3/2 y SB3/3 ofrecen una acción de extremo a extremo.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de microcentrífugas
Soporte para tubos
46
1,5 mL
Para 40 tubos de microcentrífuga
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Disco Stuart™ > Para su uso con: Para 40 microtubos