Learn More
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using this test kit.
Marca:  Thermo Scientific™ DR0592G
109.09 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10035812
  • 113.00€ / 50 tests
Descripción
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptococcal Grouping Kit. This rapid latex agglutination test is designed to deliver simple, rapid and sensitive results for the identification of streptococcal groups A, B, C, D, F, and G . The test utilizes latex particles coated with group-specific antibodies which will agglutinate in the presence of homologous antigens.
Los estreptococos son cocos grampositivos, catalasa negativos y anaerobios facultativos que se presentan como pares o cadenas. Provocan una gran variedad de enfermedades clínicas, como faringitis, escarlatina, otitis media, impétigo, meningitis, sepsis neonatal, neumonía, endocarditis, osteomielitis y fascitis necrotizante.
Utilice esta prueba rápida, sencilla y sensible para la identificación de los grupos de estreptococos A, B, C, D, F y G.
  • Rápido: resultados en dos minutos
  • Sencillo: fácil de implementar
  • Visual: resultados fáciles de leer
  • Sensible: el uso de la tecnología de látex consigue que esta prueba sea más sensible
  • Todos los reactivos están disponibles por separado
Lancefield demostró que la mayoría de los estreptococos patógenos poseen antígenos específicos de hidratos de carbono, lo que permite la clasificación de estreptococos en grupos. Estos antígenos de grupo de estreptococos se pueden extraer de las células y su presencia se demuestra con partículas de látex previamente recubiertas con anticuerpos específicos del grupo. Estas partículas de látex se aglutinarán en presencia de antígeno homólogo, pero permanecerán en suspensión suave en ausencia de dicho antígeno. El kit de agrupación de estreptococos Oxoid es una prueba de aglutinación en látex para la identificación del grupo de estreptococos, y los reactivos se proporcionan para los grupos A, B, C, D, F y G. El uso de un procedimiento enzimático de extracción reduce considerablemente el tiempo necesario para la extracción del antígeno y mejora considerablemente el rendimiento del antígeno, especialmente para los estreptococos del grupo D.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Positivo
Control positivo
Grupo A, B, C, D, F y G
Control positivo polivalente; 50 pruebas
Polivalente
50 pruebas
Documentos
Instructions
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote6235692 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/04/2025 Catalog NumberDR0592G
Número de lote6203886 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/03/2025 Catalog NumberDR0592G
Número de lote2868902 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberDR0592G
Número de lote6112191 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/12/2024 Catalog NumberDR0592G
Número de lote3805738 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/08/2024 Catalog NumberDR0592G
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination > Control positivo polivalente; 50 pruebas