Learn More
Óxido de titanio y estroncio, S.A. 12,5-25 m2/g, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12060-59-2 | O3SrTi | 183.48 g/mol
205.00€ - 767.00€
CAS | 12060-59-2 |
---|---|
Fórmula molecular | O3SrTi |
Peso molecular (g/mol) | 183.48 |
Número MDL | MFCD00049554 |
Clave InChI | VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder |
PubChem CID | 82899 |
Nombre IUPAC | estroncio;dioxido(oxo)titanio |
SMILES | [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11378768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041634.22 |
100 g |
205.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11388768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041634.36 |
500 g |
767.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Strontium titaniumoxide is used as paint . It has been used as a strontium-90-containing material in radioisotope thermoelectric generators. It is also used as a diamond simulant. This compound is been used in television sets, radios and computers, capacitors, because of the dielectric constant of the material. Used in electronics and in electrical insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
12060-59-2 | |
183.48 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
82899 | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
O3SrTi | |
MFCD00049554 | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
estroncio;dioxido(oxo)titanio |
Especificaciones
Strontium titanium oxide | |
12060-59-2 | |
O3SrTi | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
estroncio;dioxido(oxo)titanio | |
82899 | |
Odorless |
2060°C | |
polvo APS de 0,05-0,15 micrómetros | |
MFCD00049554 | |
It is insoluble in water and most solvents. | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O | |
183.48 | |
183.51 | |
4.810 g/mL |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 235-044-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes