Learn More
Patrón de estroncio para ICP, ICP-MS 1000 μg/ml (1000 ppm) en 2-5 % de ácido nítrico (HNO3), Reagecon Código de producto.: 11449029
Patrón de estroncio para ICP, ICP-MS 1000 μg/ml (1000 ppm) en 2-5 % de ácido nítrico (HNO3), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11449029 Tienda Reagecon Productos
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 11449029
Marca: Reagecon PSR2A2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado con metal ultrapuro (99,999 %) probado mediante un método de prueba acreditado por ISO 17025 (ref. INAB: 264T) y materias primas ensayadas por titulación y ICP-MS antes de su fabricación.
  • ICP, ICP-MS Reference Standard, ICP, ICP-MS Reference Materia
  • ISO/IEC 17025 para la prueba de estándares de ICP/ICP-MS mediante ICP-MS (ref. INAB: 264T)
  • ISO/IEC 17025 para calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C)
  • ISO/IEC 17025 para calibración de temperatura en el rango de -196 - +1200 °C (ref. INAB: 265C)
  • ISO/IEC 17025 para medición de densidad (ref. INAB: 264T) usando tubo en U oscilante y picnometría de Bingham
  • ISO/IEC 17025 para determinadas valoraciones complexométricas (ref. INAB: 264T)
  • Cumple con GHS/OSHA, REACH, etc.
  • Este producto se produce en un entorno de sala limpia altamente controlado (ISO 7), utilizando agua ultrapura (especialmente tratada para la producción de patrones de espectroscopia de masas), ácidos destilados triples y botellas previamente limpiadas tricosidas.
  • La titrimetría y la espectroscopia se controlan y calibran utilizando materiales de referencia certificados (CRM) separados, por lo que el producto viene con dos capas de trazabilidad, incluyendo los estándares del NIST cuando están disponibles.
  • Todas las incertidumbres de medición de este producto se calculan de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se informan como incertidumbres ampliadas en el nivel de confianza del 95 %.
Especificaciones
Descripción Matrix: 2-5% HNO₃
Envase HDPE de triple lixiviado
Nombres de analitos o componentes Strontium (SrCO₃)
Forma física Líquido
Concentración 1000 µg/mL (1000 ppm)
Técnica ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF y otras técnicas de medición de cationes
Elemento Strontium (SrCO₃)
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • STRONTIUM ICP STANDARD SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Título del producto
Patrón de estroncio para ICP, ICP-MS 1000 μg/ml (1000 ppm) en 2-5 % de ácido nítrico (HNO3), Reagecon >