Learn More
Carbonato de estroncio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11387897
Carbonato de estroncio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387897
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Código de producto. 11387897
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014343.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1633-05-2 | CO3Sr | 147.63 g/mol
Used as a colorant in fireworks. It is also used in ceramics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1633-05-2
Fórmula molecular CO3Sr
Peso molecular (g/mol) 147.63
Número MDL MFCD00011250
Clave InChI LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
PubChem CID 15407
Nombre IUPAC estroncio;carbonato
SMILES [Sr++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium carbonate, 99%, Ba 1%
Punto de fusión 1100°C (decomposition)
Forma física Malla -325, típicamente polvo de 1 micrómetro
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.63
Densidad 3.7 g/mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteR21L028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/05/2025 Catalog Number014343.A1,014343.30
Número de loteY26K030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2024 Catalog Number014343.A1,014343.30
Número de loteX17J019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/10/2023 Catalog Number014343.A1,014343.30
Número de loteU29J030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog Number014343.A1,014343.30
Número de loteR05B016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/07/2023 Catalog Number014343.A1,014343.30,014343
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carbonato de estroncio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >