Learn More
Ansell™ Guantes ligeros de nailon blanco String Knits™ Serie 76-200
Permiten un uso más prolongado y cómodo sin puntos débiles que se pueden separar o deshilachar. Los guantes de nailon ligeros Ansell Edmont™ Stringknits™ serie 76-200 se pueden usar de manera independiente o como revestimientos.
20.75€ - 24.95€
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nailon |
---|---|
Estructura | Tejido sin costuras |
Material del manguito | Nailon |
Color | Blanco |
Grado | Calibre 13 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12920135
|
Ansell™
76200070 |
Pequeño |
24.95€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12950135
|
Ansell™
76200100 |
XL |
24.95€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12930135
|
Ansell™
76200080 |
Medio |
24.95€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12940135
|
Ansell™
76200090 |
Grande |
24.95€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12696971
|
Ansell™
76-200_7 |
Pequeño |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Good value product protection
- No seams to rub or irritate
- Ambidextrous
- Allows good air flow to the hand, preventing heat and sweat
- Washable at 40°C without shrinkage or loss of shape
- Soft, comfortable, flexible and low lint
- Applications include general handling, delicate manipulation, fine assembly of dry parts
Especificaciones
Nailon | |
Nailon | |
Calibre 13 | |
Nailon | |
Blanco | |
12 par | |
76-200 |
Tejido sin costuras | |
Blanco | |
Ambidiestro | |
76-200 | |
Nailon | |
Protección mecánica |