Learn More
Ansell™ Guantes ligeros de nailon blanco String Knits™ Serie 76-200
Permiten un uso más prolongado y cómodo sin puntos débiles que se pueden separar o deshilachar. Los guantes de nailon ligeros Ansell Edmont™ Stringknits™ serie 76-200 se pueden usar de manera independiente o como revestimientos.
Marca: Ansell™ 76200100
Detalles adicionales : Peso : 5.27850kg
Descripción
- Buena relación calidad-precio para proteger los productos manipulados
- Sin costuras que provoquen roces o irritaciones
- Ambidiestro
- Permiten que el aire circule bien por la mano, evitando la acumulación de calor y sudor
- Se pueden lavar a 40 °C sin riesgo de que encojan o pierdan la forma
- Suaves, cómodos, flexibles y casi sin pelusas
- Entre las aplicaciones para las que se pueden usar se incluye las tareas de manipulación general y delicada y el montaje de piezas secas y delicadas
Especificaciones
Nailon | |
Nailon | |
Calibre 13 | |
Nailon | |
XL | |
Blanco | |
Nailon | |
Protección mecánica |
Tejido sin costuras | |
Blanco | |
Ambidiestro | |
Guantes de peso ligero | |
76-200 | |
Tejido | |
12 par | |
76-200 |