Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ resin
Strep-Tactin™XT Superflow™ resin is a 50% suspension to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
Marca: IBA Lifesciences 2-4010-500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para una purificación eficaz de la fusión recombinante Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ de proteínas bajo flujo por gravedad y baja presión o FPLC.
- Strep-Tactin™ XT tiene una mayor afinidad para proteínas de fusión Strep-tag™ y Twin-Strep-tag™ como Strep-Tactin convencional™
- Capacidad de unión dinámica: 5,7 mg de proteína/ml de resina, determinada con mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa)
Especificaciones
1000 ml | |
Resina |
Título del producto
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ resin > Capacidad: 1000 ml
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido