Learn More
IBA Lifesciences Resina Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
1000 ml
Descripción
- Strep-Tactin™XT 4Flow™ es una agarosa al 4 % acoplada a la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™XT y aplicable para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
- Debido a la amplia compatibilidad de pH, la excelente estabilidad de la presión, la pureza objetiva excepcional (> 95 %) y la más alta afinidad de unión, esta resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas de baja abundancia o provocación.
- La agarosa concentrada baja permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
- Además, Strep-Tactin™XT 4Flow™ permite la aplicación de agentes de desnaturalización como la urea.
- La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas, en vez de la purificación por lotes.
- Para empaquetar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %.
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Resina de alta capacidad |
Cantidad | 1000 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Purifique las proteínas de fusión Strep-Tag™II o Twin-Strep-Tag™ |
Para uso exclusivo en investigación.
Título del producto
IBA Lifesciences Resina Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido