Learn More
IBA Lifesciences Columna de alta capacidad Strep-Tactin™ Superflow™
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 mL
5 x 0,2 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
paquete de 5
Descripción
- Las columnas de alta capacidad Strep-Tactin™ Superflow™ contienen una agarosa al 6 % acoplada a la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™ y son aplicables a la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ mediante flujo por gravedad.
- En comparación con Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin™ inmovilizada, lo que multiplica de 3 a 5 veces el rendimiento de la proteína purificada.
- Para reducir el periodo de espera durante la aplicación de muestras y tampones, se recomienda el uso de la ayuda a la aplicación WET FRED.
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 5 mL |
Tipo de columna | Flujo por gravedad |
Para uso exclusivo en investigación.
Título del producto
IBA Lifesciences Columna de alta capacidad Strep-Tactin™ Superflow™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido