Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ PE o APC
Strep-Tactin™ conjugada con fluoróforo para tinción celular con PE o APC
427.00€ - 434.00€
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15653888
![]() |
IBA Lifesciences
6-5000-001 |
Conjugado de PE |
427.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15663888
![]() |
IBA Lifesciences
6-5010-001 |
Conjugado de APC |
434.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
- Strep-Tactin™ conjugada con R-ficoeritrina (PE) o aloficocianina (APC) es adecuada para la tinción o el aislamiento de células T citotóxicas específicas de antígeno (MHC I Streptamer™) o células específicas de marcadores de superficie (Fab-TACS™/Nano-TACS™) basadas en la tecnología IBA Strep-tag™.
- Para apuntar a células específicas, se requieren complejos MHC I, fragmentos Fab de baja afinidad o nanoanticuerpos fusionados con un Twin-Strep-tag™ (MHC I-Streps, Fab-Streps o Nano-Streps) además de Strep-Tactin™ fluorescente.
- Strep-Tactin™ multimeriza los MHC I-Streps o Fab-/Nano-Streps, lo que garantiza un enlace estable a las células.
- Los complejos fluorescentes resultantes se pueden utilizar para teñir células específicas para la molécula MHC I cargada con péptidos respectiva o para un marcador de superficie seleccionado.
- La adición de biotina invierte la multimerización y provoca la disociación de MHC I-Streps o Fab-/Nano-Streps de la superficie celular.
- La eliminación completa de todos los reactivos de etiquetado conserva toda la actividad biológica de las células.
Specifications
50 pruebas |
Para uso exclusivo en investigación.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ PE o APC