Learn More
IBA Lifesciences Resina Strep-Tactin™ MacroPrep™
La resina Strep-Tactin™ MacroPrep™ es una suspensión al 50 % para purificar las proteínas de fusión de etiquetas Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™
Marca: IBA Lifesciences 2-1505-010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Strep-Tactin™ MacroPrep™ se compone de polimetacrilato, un material sintético, junto con la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™; es aplicable para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
- A diferencia de las resinas de agarosa, los componentes celulares de las plantas, como la clorofila, no están unidos de forma específica por esta resina, lo que convierte a la Strep-Tactin™ MacroPrep™ en una alternativa favorable.
- La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas, en vez de la purificación por lotes.
- Para empaquetar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %.
Especificaciones
Purifique las proteínas de fusión Strep-Tag™II o Twin-Strep-Tag™ | |
De 2 °C a 8 °C | |
Temperatura ambiente |
Suspensión | |
Más de 300 nmol/ml de resina (biotina); 3 mg/ml (unión Strep-tag™II) |
Título del producto
IBA Lifesciences Resina Strep-Tactin™ MacroPrep™ > Capacidad: 20 ml
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido