Learn More
IBA Lifesciences Cartucho Strep-Tactin™ 4Flow™
El cartucho Strep-Tactin™ 4Flow™ es un cartucho de HPLC/FPLC para purificar proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
105.00€ - 276.00€
Especificaciones
Tipo de soporte | Agarosa al 4 %, entrecruzada |
---|---|
Tamaño de partículas | 50-150 μm |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC/FPLC |
Objetivo | Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II |
Tipo | Alta capacidad |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17265794
|
IBA Lifesciences
2-5023-001 |
1 x 1 ml |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17275794
|
IBA Lifesciences
2-5024-001 |
1 x 5 mL |
276.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Los cartuchos Strep-Tactin™XT 4Flow™ contienen una agarosa al 4 % junto con la variante de estreptavidina Strep-Tactin™XT y son aplicables para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ con dispositivos de HPLC/FPLC como sistemas Äkta™ (Cytiva).
- Debido a la amplia compatibilidad de pH, la excelente estabilidad de la presión, la excepcional pureza objetivo (> 95 %) y la más alta afinidad de unión, esta resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas de baja abundancia o complejas.
- La agarosa de baja concentración permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
- Además, Strep-Tactin™XT 4Flow™ permite la aplicación de agentes desnaturalizantes como la urea.
Especificaciones
Agarosa al 4 %, entrecruzada | |
HPLC/FPLC | |
Alta capacidad |
50-150 μm | |
Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II | |
Cartucho preempaquetado |
Para uso exclusivo en investigación.