Learn More
IBA Lifesciences Cartucho Strep-Tactin™ 4Flow™
Código de producto. 17265794 Tienda IBA Lifesciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 ml
1 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17265794 1 x 1 ml cada uno
17275794 1 x 5 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17265794 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 25023001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
El cartucho Strep-Tactin™ 4Flow™ es un cartucho de HPLC/FPLC para purificar proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
  • Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Los cartuchos contienen un 4% de agarosa acoplada con la variante de estreptavidina Strep-™ Tactin XT y son aplicables para la purificación de Strep-tag™ II o Twin-Strep-tag™ proteínas de fusión con dispositivos HPLC/FPLC como Äkta™ sistemas (Cytiva ).
  • Debido a la amplia compatibilidad de pH, excelente estabilidad de presión, excelente pureza del objetivo (> 95%) y con la más alta afinidad de unión, la resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas poco abundantes o desafiantes.
  • La agarosa de baja concentración permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
  • Además, Strep-Tactin™ XT 4Flow™ permite la aplicación de agentes desnaturalizantes como la urea. 
Especificaciones
Tipo de soporte Agarosa al 4 %, entrecruzada
Tamaño de partículas 50-150 μm
Cantidad 1 x 1 ml
Para utilizar con (aplicación) HPLC/FPLC
Objetivo Twin-Strep-Tag™ y Strep-tag™ II
Tipo Cartucho de cromatografía de alta capacidad
Formato Cartucho preempaquetado
Para uso exclusivo en investigación.