Descripción
- Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Los cartuchos contienen un 4% de agarosa acoplada con la variante de estreptavidina Strep-™ Tactin XT y son aplicables para la purificación de Strep-tag™ II o Twin-Strep-tag™ proteínas de fusión con dispositivos HPLC/FPLC como Äkta™ sistemas (Cytiva ).
- Debido a la amplia compatibilidad de pH, excelente estabilidad de presión, excelente pureza del objetivo (> 95%) y con la más alta afinidad de unión, la resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas poco abundantes o desafiantes.
- La agarosa de baja concentración permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
- Además, Strep-Tactin™ XT 4Flow™ permite la aplicación de agentes desnaturalizantes como la urea.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de soporte | Agarosa al 4 %, entrecruzada |
| Tamaño de partículas | 50-150 μm |
| Cantidad | 1 x 5 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC/FPLC |
| Objetivo | Twin-Strep-Tag™ y Strep-tag™ II |
| Tipo | Cartucho de cromatografía de alta capacidad |
| Formato | Cartucho preempaquetado |
Para uso exclusivo en investigación.