Learn More
Solución tampón modelo STP 7 pH 7, WTW™ Código de producto.: 11891693
Solución tampón modelo STP 7 pH 7, WTW™
Código de producto. 11891693
50 mL
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Código de producto. 11891693
Marca: WTW 108708
Soluciones de tampón técnicas para pH 7, esta solución precisa y trazable al NIST en tamaño a granel de 50 ml con tampón estándar de recipiente de dosificación incorporado.
  • Soluciones tampón técnicas para pH 7,00
  • Preciso y trazable al NIST en tamaño a granel de 50 ml con tampón estándar de recipiente de dosificación incorporado
  • Vida útil de hasta 3 años (sin abrir)
  • Uso económico
  • Manipulación más sencilla mediante un dispositivo de dosificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 7
Forma física Liquid
Cantidad 50 mL
Envase Frasco
Trazabilidad según el NIST Yes
Título del producto
Solución tampón modelo STP 7 pH 7, WTW™ >