Descripción
Soluciones tampón técnicas para pH 2, pH 4,01, pH 7 y pH 10,01, pH 4,01, pH 7. Esto permite adaptar fácilmente los tamaños de volumen a cada uso individual. El tampón 10 es un caso especial: Solo es apto para el dispositivo inoLab™ del nivel de las series 1, 2, 3, medidores portátiles 3xx, así como para varios otros dispositivos antiguos. Todas las soluciones tampón técnicas modernas son trazables por la PTB (Agencia Técnica Física del Gobierno) o NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, EE. UU.). Su precisión es de ± 0,03 de pH.
Especificaciones
Especificaciones
pH | 10 |
Forma física | Liquid |
Cantidad | 50 mL |
Envase | Frasco |
Trazabilidad según el NIST | Yes |
Título del producto
Solución tampón modelo STP 10, pH 10 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido