Learn More
Buerkle™ Abrazadera para tubos Stop-It™ con cierre Easy-Click
Regule el flujo de líquidos y gases con estas pinzas de manguera. El cierre Buerkle™ Easy-Click™ cuenta con un tornillo de cabeza ranurada para una regulación del flujo continua y delicada o una parada completa de este. El cierre comprime la manguera a lo largo de un área amplia contra el gancho de acero para evitar daños en la manguera.
Marca: Buerkle™ 8619-0102
Descripción
Cierre Easy-Click: la pinza Stop-It se puede abrir y cerrar en cualquier posición, sin tener que realizar la molesta tarea de atornillar y desatornillar. Material de alta calidad: fabricada con PVDF de plástico resistente al calor y a los productos químicos. La abrazadera es de acero galvanizado.Especificaciones
PVDF y acero, revestimiento de cinc | |
Puede utilizarse siempre que sea necesario regular o detener el flujo en mangueras con líquidos o gases. | |
10 mm | |
Rojo | |
Cierre Easy Click |
Manguera flexible de 10 mm | |
50/escala | |
10 mm | |
160 °C |