Learn More
Novus Biologicals™ Stomach Slides (Adult Adenocarcinoma, MSS)- Paraffin
Tissue Slides
Marca:  Novus Biologicals™ NBP3-05689
Código de producto. 18625818
  • 814.00€ / paquete de 5
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
5 Slides
Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Stomach
Cool dry at room temperature. 4°C for long term storage.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Stomach Slides (Adult Adenocarcinoma, MSS)- Paraffin > 5 Slides