Learn More
STK32B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno STK32B
Concentración 0.15 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16814614
Ver documentos
Proteintech
15438-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
16804614
Ver documentos
Proteintech
15438-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Descripción
Descripción
This gene encodes a serine-threonine protein kinase. Serine-threonine kinases transfer phosphate molecules to the oxygen atoms of serine and threonine. A genomic deletion affecting this gene has been associated with Ellis-van Creveld syndrome, an autosomal recessive skeletal dysplasia. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
Especificaciones
STK32B
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q9JJX8, Q9NY57
305431, 55351, 64293
STK32B Fusion Protein Ag4507
Primary
-20°C
STK32B
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HSA250839, serine/threonine kinase 32B, STK32, STK32B, STKG6, YANK2
STK32B
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Documentos
Product Certifications
Título del producto
STK32B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech