Learn More
Kartell™ Stirring Bar Retrievers
Use to retrieve stir bars from mixing containers. Kartell™ Stirring Bar Retrievers are a magnet PTFE coated retriever that allow you to recover a stirring bar with ease.
108.00€ - 115.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Descripción | Imán revestido de PTFE |
Diámetro (métrico) | 11 mm |
Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
Cantidad | 10/Paq. |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10284941
|
Kartell™
0071000 |
300 mm |
115.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10747901
|
Kartell™
0071200 |
240 mm |
108.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Suitable for foodstuff
- Diameter of 11mm
- Used to retrieve stirring bars
Especificaciones
Blanco | |
11 mm | |
10/Paq. |
Imán revestido de PTFE | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
Barras de agitación |