missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Stirring Bar Retrievers

Use to retrieve stir bars from mixing containers. Kartell™ Stirring Bar Retrievers are a magnet PTFE coated retriever that allow you to recover a stirring bar with ease.

Marca:  Kartell™ 0071200

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10747901

  • 108.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Adecuado para productos alimenticios
  • Diámetro de 11 mm
  • Se utiliza para recuperar las barras de agitación
Especificaciones

Especificaciones

11 mm
Blanco
PTFE (politetrafluoroetileno)
240 mm
Imán revestido de PTFE
10/Paq.
Barras de agitación
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales